Learn More
Kaliumiodid, 99.995 %, (Metallspurenanalyse), reinst, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10557183
Kaliumiodid, 99.995 %, (Metallspurenanalyse), reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10557183
10 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10557183
Marke: Thermo Scientific Acros 193790100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-11-0
Summenformel IK
Molekulargewicht (g/mol) 166
MDL-Nummer MFCD00011405
InChI-Schlüssel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-Name Kalium; Iodid
SMILES [K+].[I-]
Spezifikation
Siedepunkt 1330.0°C
Chemischer Name oder Material Potassium iodide
Schmelzpunkt 680.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.995%
Strukturformel KI
Fieser 06,227; 11,440
Merck Index 15, 7764
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.43 kg/l. Other solubilities: 45g/L ethanol
Formelmasse 166
Reinheit (%) 99.995%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463462 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/06/2024 Catalog Number193790100,193790500,193792500
ChargennummerA0462929 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2024 Catalog Number193790100,193790500,193792500
ChargennummerA0461876 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog Number193790100,193790500,193792500
ChargennummerA0460839 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog Number193790100,193790500,193792500
ChargennummerA0458885 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/12/2023 Catalog Number193790100,193790500,193792500
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium iodide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium iodide
Name des Produkts
Kaliumiodid, 99.995 %, (Metallspurenanalyse), reinst, Thermo Scientific Chemicals >