Learn More
Kaliumiodid, 99.995 %, (Metallspurenanalyse), reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10562981 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10562981
Marke: Thermo Scientific Acros 193790500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7681-11-0 | IK | 166 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7681-11-0
Summenformel IK
Molekulargewicht (g/mol) 166
MDL-Nummer MFCD00011405
InChI-Schlüssel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-Name Kalium; Iodid
SMILES [K+].[I-]
Specifications
Siedepunkt 1330.0°C
Chemischer Name oder Material Potassium iodide
Schmelzpunkt 680.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.995%
Strukturformel KI
Fieser 06,227; 11,440
Merck Index 15, 7764
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.43 kg/l. Other solubilities: 45g/L ethanol
Formelmasse 166
Reinheit (%) 99.995%
Güte Spurenmetallbasis