Learn More
Kaliumfluorid, wasserfrei, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11307737
Kaliumfluorid, wasserfrei, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307737
1 kg
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11307737
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014130.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Potassium fluoride is used in metal finishing, batteries, coatings and photographic chemicals. It is utilized for the study of ion-specific swelling and de-swelling of ampholytic polymer gels as well as in the measurement of electronic polarizabilities of ions in polymers of alkali halides. It finds application in the electronic industry as a metal surface treatment product. It is used as a preservative, a food additive, a catalyzer and a water absorbing agent. In the Finkelstein reaction, it is actively involved in the conversion of chlorocarbons to fluorocarbons using polar solvents like dimethyl formamide and ethylene glycol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-23-3
Summenformel FK
Molekulargewicht (g/mol) 58.10
MDL-Nummer MFCD00011398
InChI-Schlüssel NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 522689
ChEBI CHEBI:66872
SMILES [F-].[K+]
Spezifikation
Siedepunkt 1505°C
Chemischer Name oder Material Potassium fluoride, anhydrous
Schmelzpunkt 859°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Verschiedene Formen (Pulver/Flocken/kristallin/Beads, etc.)
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99%
Beilstein 3902818
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and aqueous hydrogen fluoride. Insoluble in alcohol.
IUPAC-Name Kaliumfluorid
Formelmasse 58.1
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.363
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White various forms (powder/flake/crystalline/beads, etc.)
Dampfdruck 0.13 hPa at 752°C
Dichte 2.48
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT25K041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/08/2024 Catalog Number014130.30,014130.A1,014130.18
ChargennummerA0460497 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog Number014130.30,014130.A1,014130.18
ChargennummerQ19J002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2023 Catalog Number014130.A1
Chargennummer10243067 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/08/2022 Catalog Number014130.30,014130.A1,014130.18
ChargennummerT12I021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/07/2022 Catalog Number014130.30,014130.A1,014130.18
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium fluoride, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium fluoride
Name des Produkts
Kaliumfluorid, wasserfrei, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >