Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kaliumchlorid, 99 %, molekularbiologischer Gütegrad Artikelnummer.: 15406259
Thermo Scientific Chemicals Kaliumchlorid, 99 %, molekularbiologischer Gütegrad
Artikelnummer. 15406259
1 kg
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Artikelnummer. 15406259
Marke: Thermo Scientific Chemicals J64189.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-40-7
Summenformel ClK
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
MDL-Nummer MFCD00011360
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spezifikation
Siedepunkt 1500°C (sublimation)
Chemischer Name oder Material Potassium chloride
Schmelzpunkt 773°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Merck Index 14,7621
IUPAC-Name Kaliumchlorid
Formelmasse 74.55
Reinheit (%) 99%
Güte Molekularbiologie
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.984 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ17K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2025 Catalog NumberJ64189.A1,J64189.36
ChargennummerU02K020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2024 Catalog NumberJ64189.A1,J64189.36
ChargennummerP28K020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberJ64189.A1,J64189.36
ChargennummerZ11J031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2024 Catalog NumberJ64189.A1,J64189.36
ChargennummerZ19I032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog NumberJ64189.A1,J64189.36
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Kaliumchlorid, 99 %, molekularbiologischer Gütegrad >