Learn More
Notrax Posture Mat™ Anti-Fatigue Mat for Sit-Stand Desks
Artikelnummer. p-7227292
Click to view available options
Länge (metrisch):
70 cm
99 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17702498
Marke: Notrax 426S7052GY
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
The Posture Mat™ Anti-Fatigue Mat for Sit-Stand Desks is an exceptionally soft and comfortable anti-fatigue mat for standing workers in primarily static positions with limited lateral movement making it ideal for sit-stand desks and individual standing workstations.
  • Besonders weiche und komfortable Matten gegen Ermüdung für Arbeiten im Stehen bei überwiegend statischen Positionen mit begrenzter seitlicher Bewegung und dadurch ideal geeignet für höhenverstellbare Tische und individuelle Steharbeitsplätze
  • Der Rückprall des Schaumstoffs führt zu einem erholsamen Federungseffekt, der eine automatische Überprüfung des Gleichgewichts anregt, um so die Körperhaltung zu verbessern und konstante Mikrobewegungen zur Aufrechterhaltung des Blutflusses zu ermöglichen
  • Die ideale Matte gegen Ermüdung für verstellbare Schreibtische, die Stil und Komfort vor allem an festen Arbeitspositionen kombiniert und somit ideal für höhenverstellbare Tische und Steharbeitsplätze ist
  • Der integrierte Griff erleichtert das Tragen oder Aufhängen, wenn die Matte nicht verwendet wird
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 70 x 52 cm
Farbe Grau
Länge (angloamerikanisch) 2,3 ft.
Länge (metrisch) 70 cm
Material PVC
Typ Matten für Industrie und Gewerbe
Breite (metrisch) 52 cm