Learn More
Hanna Instruments™ Tragbare pH-/EC-/TDS-/Temperatur-Messgeräte
Entwickelt zur Messung von pH, Leitfähigkeit (EC), Gesamtlösung gelöster Feststoffe (TDS) und Temperatur mit einer einzigen Sonde. Hanna Instruments™ tragbare wasserdichte pH/EC/TDS-Messgeräte sind für Messungen mit hohem und niedrigem Messbereich erhältlich.
Marke: Hanna Instruments™ HI991300
Beschreibung
Dieses handliche Multiparameter-Messgerät misst einfach und schnell. Von der Einrichtung bis zur Kalibrierung werden alle Vorgänge mit nur zwei Tasten ausgeführt. Es verfügt über ein klares, extra großes LCD-Display und leicht zugängliche Drehknöpfe, um Änderungen an der Kalibrierung auszuführen. Für alle Parameter wird eine einzelne vorverstärkte Sonde verwendet.
- Wasserdicht und für Bedingungen nach IP 67 ausgelegt
- Einfache Reinigung und Wartung
- LCD-Displaymit mehreren Ebenen
- Anleitende Meldungen werden zur Kalibrierung und Einrichtung auf dem Bildschirm angezeigt
- Automatischer Temperaturausgleich
- Automatische pH-Kalibrierung mit einem oder zwei Punkten
- BEPS: Weist den Anwender darauf hin, dass sich eine niedrige Akkuleistung negativ auf die Messwerte auswirken kann
- Akku % wird beim Start angezeigt
- Kompakt, robust und wasserdicht
- Vorprogrammierte Puffererkennungswerte, TDS-Faktoren und Temperaturkoeffizienten
Spezifikation
HI1288-Sonde, Batterien, 1 m Kabel, robuste Tragetasche und Anleitungen | |
±0,01 | |
Automatisch | |
0,01 | |
0 °C bis 60,0 °C | |
0.1 °C/F | |
IP67 | |
205 g | |
2 Jahre (Sonde: 6 mo.) | |
±2 % F.S. | |
HI1288 PVD-Körper, vorverstärkter Multiparameter-Sonde Sensor mit internem Temperatursensor, DIN-Anschluss und 1 m langem Kabel | |
0 Bis 2000 ppm (mg/l) | |
1 μS/cm | |
0 bis 14 pH | |
1.5 V (3) AAA, automatische Abschaltung nach 8 min Nichtgebrauch | |
500 h |
± 0,5 °C/± 1 °F | |
Erkennung im unteren Bereich | |
0 bis 14 | |
± 1999 | |
32,0 bis 140,0 °F | |
LCD | |
150 x 80 x 36 mm (5.9 x 3.1 x 1.4 in.) | |
7.2 oz. | |
Zwei Tasten | |
PVC | |
0 bis 3999 μS/cm | |
TDS Umrechnungsfaktor: 0.45 bis 1.00 | |
1 mg/l (ppm) | |
pH: automatisch; EC/TDS: automatisch mit β einstellbar von 0.0 bis 2.4 %/°C | |
Tragbares pH/EC/TDS/Temperatur-Messgerät | |
±2 % F.S. |