Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ 20 G Self-Pack™ Protein G Affinity Resin
Thermo Scientific™ POROS™ Protein G Affinity Media. Contains enough packing for three 4.6 x 100 mm columns or six 4.6 x 50 mm columns.
Marke:  Thermo Scientific™ 1512810
Artikelnummer. 18486538
  • 4215.00 € / 3 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Affinity Resin
Affinity
20 μm
3 g
POROS™
Protein G
Store refrigerated at 2°C to 8°C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ POROS™ 20 G Self-Pack™ Protein G Affinity Resin > POROS™ 20 G Self-Pack™ Protein G Affinity Resin