Learn More
Haldenwanger™ Stößel aus Porzellan
Diese Stößel aus Porzellan eignen sich für verschiedenste Anwendungen. Haldenwanger™ Porzellanstößel sind in glasierten oder unglasierten Ausführungen mit Kopfgrößen von 24 bis 85 mm Durchmesser lieferbar. Strenge Prüfungen von den Rohstoffen und bis hin zu den Endprodukten gewährleisten eine gleichbleibend hohe Qualität.
27.15 € - 52.95 €
Spezifikation
Ausführung | Unglasiert |
---|---|
Produkttyp | Stößel |
Material | Porzellan |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10405011
|
Haldenwanger™
L 56/00/RAUH |
115 mm |
27.15 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10693291
|
Haldenwanger™
L 56/2/RAUH |
150 mm |
48.55 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11930897
|
Haldenwanger™
L 56/3/RAUH |
175 mm |
52.95 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- Mahloberflächen sind unglasiert
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Laborporzellan entspricht DIN EN 60672-3, Gruppe C100, Typ C110
Spezifikation
Unglasiert | |
Stößel | |
Porzellan |