Learn More
Haldenwanger™ Stößel aus Porzellan
Artikelnummer. 10693291
Click to view available options
Länge (metrisch):
115 mm
150 mm
175 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10693291
Marke: Haldenwanger™ L 56/2/RAUH
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Stößel aus Porzellan eignen sich für verschiedenste Anwendungen. Haldenwanger™ Porzellanstößel sind in glasierten oder unglasierten Ausführungen mit Kopfgrößen von 24 bis 85 mm Durchmesser lieferbar. Strenge Prüfungen von den Rohstoffen und bis hin zu den Endprodukten gewährleisten eine gleichbleibend hohe Qualität.
  • Mahloberflächen sind unglasiert
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Laborporzellan entspricht DIN EN 60672-3, Gruppe C100, Typ C110
Spezifikation
Ausführung Unglasiert
Außendurchmesser (metrisch) 36 mm
Produkttyp Stößel
Material Porzellan
Länge (metrisch) 150 mm