Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Abdampfschalen
Entwickelt mit glasiertem Laborporzellan für ausgezeichnete thermische und chemische Beständigkeit. Haldenwanger™ Verdampfungsschalen aus Porzellan haben ein festes Becken zum Verdampfen übermäßiger Lösungsmittel, um eine konzentrierte Lösung oder einen festen Niederschlag zu erzeugen.
11.71 € - 37.58 €
Spezifikation
Material | Porzellan |
---|---|
Form | Rund |
Typ | Abdampfschale |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Labore |
Ausführung der Innenwände | Glasiert |
Produktcode | Marke | Bodenform | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bodenform | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10494531
|
Haldenwanger™
888/4 |
Flach | 100 mm | 20 mm |
25.95 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10260011
|
Haldenwanger™
888/2 |
Flach | 80 mm | 16 mm |
15.84 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10483381
|
Haldenwanger™
109/5 |
Rund | 125 mm | 50 mm |
37.58 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10269530
|
Haldenwanger™
109/000 |
Rund | 63 mm | 25 mm |
12.24 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10128160
|
Haldenwanger™
109/00 |
Rund | 70 mm | 28 mm |
11.71 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10443001
|
Haldenwanger™
109/0 |
Rund | 80 mm | 32 mm |
19.88 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Als flache oder halbflache Ausführung lieferbar
- Größen bis zu 175 ml, glasiert, Größen ab 1,000 ml glasiert außer Außenboden
Spezifikation
Porzellan | |
Abdampfschale | |
Glasiert |
Rund | |
Labore |