Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Abdampfschalen
Entwickelt mit glasiertem Laborporzellan für ausgezeichnete thermische und chemische Beständigkeit. Haldenwanger™ Verdampfungsschalen aus Porzellan haben ein festes Becken zum Verdampfen übermäßiger Lösungsmittel, um eine konzentrierte Lösung oder einen festen Niederschlag zu erzeugen.
Marke: Haldenwanger™ 109/00
8.09 EUR gültig bis 2024-11-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21643" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Als flache oder halbflache Ausführung lieferbar
- Größen bis zu 175 ml, glasiert, Größen ab 1,000 ml glasiert außer Außenboden
Spezifikation
Rund | |
Porzellan | |
Abdampfschale | |
Glasiert | |
70 mm |
50 mL | |
Rund | |
Labore | |
28 mm |