Learn More
Fisherbrand™ True North Eimer aus Polyurethanschaum
GREENER_CHOICE
Zur Kühlung temperaturempfindlicher Reagenzien und Proben während der Arbeit am Tisch. Fisherbrand™ True North™ Eisbehälter aus Polyurethanschaum sind mit einem gut sitzenden Deckel versehen, der ein Verdunsten verhindert und sich bei Nichtgebrauch platzsparend unter dem Behälter unterbringen lässt.
Marke:  Fisherbrand™ HS28714K
Artikelnummer. 11314085
  • 126.63 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Langlebiger und leichter, schwarzer Polyurethanschaum
  • Festsitzender Deckel verringert Verdampfen und Verschütten
  • Passt unter den Behälter, um einen Verlust bei Nichtgebrauch zu vermeiden
  • Praktische Tülle hilft dabei, Verschüttungen zu vermeiden
Spezifikation
Spezifikation
181 mm
234 mm
Deckel
Trockeneis, Eiswasser, Eis-Salz-Slurrys usw.
Polyurethan-Schaum
Je 1
4 l
No
7.1 in.
9.2 in.
1.1 gal.
Deckel, Ausguss, seitliche Tragegriffe
Eisbehälter
Schwarz
Nicht autoklavierbar
-80 bis +240 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ True North Eimer aus Polyurethanschaum > Fassungsvermögen: 4L