Learn More
Navailles Asynchroner Stuhl aus Polyurethan
Der Asynchron-Stuhl aus Polyurethan ist vollständig und leicht verstellbar und verfügt über eine bequeme und luftige Oberfläche.Hergestellt ohne Heftklammern und Nähte.
Marke: Navailles 7NG 40GBLU 00 905
307.40 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 5-beiniger, abriebfester, verstärkter Chromsockel
- Chrom-Gashebesäule zur Höhenverstellung mit Stoßdämpfer
- Ergonomischer Sitz und Rückenlehne aus schwarzem Weichpolyurethan
- Unabhängig einstellbarer Sitz- und Rückenlehnen-Neigungswinkel mit einem Fingertipphebel
Spezifikation
Schwarz | |
Keine Armlehnen | |
Labore, chemische Industrie | |
265 lb. | |
460 bis 590 mm | |
26,5 lb. | |
Räder mit Gummibereifung | |
59 cm |
Ja | |
EN 1021-1, EN 1021-2 | |
Gasfedersäule | |
120 kg | |
8 Jahre | |
12,7 kg | |
23,2 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Navailles Asynchroner Stuhl aus Polyurethan > Asynchroner Polyurethan-Stuhl; Sitzhöhe:460 bis 590 mm; Radtyp:Räder mit Gummibereifung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur