Learn More
Fisherbrand™ Glas-Probenfläschchen mit Schraubverschluss
Artikelnummer. 15354779 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.75 ml
3.5 ml
7 ml
10.5 ml
14 ml
21 ml
28 ml
Verschlussgröße:
10 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
Modell:
Große Form
Niedrige Form
Packungsgröße:
140 Stück
190 Stück
231 Stück
264 Stück
399 Stück
666 Stück
882 Stück
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 15354779
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Lagern Sie Proben sicher in niedrigen oder hohen Glasfläschchen. Fisherbrand™ Glas-Probenfläschchen sind in verschiedenen Größen erhältlich. Fisherbrand™ Polypropylen-Schraubverschlüsse werden separat verkauft.
  • Hergestellt aus klarem neutralem Glas des Typs 1B
  • Niedrige und hohe Form mit Standard-Halsgrößen
  • 1 Dram entspricht etwa 3.55 ml (oder 0.125 fl. oz.)
  • Geeignet für Medien, Diagnostik, Lagerung, Betrachtung und Probennahme
  • Fisherbrand™ schwarze Polypropylen-Schraubverschlüsse für Glas-Probenfläschchen werden separat verkauft
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 23 mm
Material Neutrales Glas (Typ 1B)
Volumen (metrisch) 14 ml
Modell Niedrige Form
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 58 mm
Verschlussgröße 22 mm