Learn More
Navailles Verstellbarer Stuhl aus Polyurethan
Dieser Stuhl aus Polyurethan ist leicht verstellbar und verfügt über eine bequeme und luftige Oberfläche.Abriebfestes Design ohne Klammern und Nähte.
Marke: Navailles 7NG 35NBPR 00 905
304.48 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verstärkter Polyamidfuß mit 5 Beinen und strapazierfähigen Nylonrollen
- Gashebesäule mit Höhenverstellung und Stoßdämpfer
- Ergonomischer Sitz aus schwarzem KANGO™ Weichpolyurethan
- Gelenklehne aus schwarzem Weichpolyurethan, in Tiefe und Höhe verstellbar
Spezifikation
Schwarz | |
Keine Armlehnen | |
Labore, chemische Industrie | |
265 lb. | |
480 bis 610 mm | |
20,6 lb. | |
Strapazierfähige Nylonrollen | |
60 cm |
Ja | |
EN 1021-1, EN 1021-2 | |
Gasfedersäule | |
120 kg | |
8 Jahre | |
9,4 kg | |
23,6 in. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Navailles Verstellbarer Stuhl aus Polyurethan > Verstellbarer Polyurethan-Stuhl; Sitzhöhe:480 bis 610 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur