Learn More
Kartell™ Makroküvette für den VIS-Bereich
Die Konstruktion aus optischem Polystyrol bzw. UV-tauglichem PMMA gewährleistet einen klaren und scharfen Strahlengang sowie die Kennzeichnung der Strahlengangrichtung. Kartell™ Spektrophotometrie-Küvetten eignen sich hervorragend für Anwendungen in der Spektrophotometrie.
Marke: Kartell™ 0193700
10.71 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Konstruktion aus optischem Polystyrol bzw. UV-tauglichem PMMA gewährleistet einen klaren und scharfen Strahlengang sowie die Kennzeichnung der Strahlengangrichtung.Kartell™ Spektrophotometrie-Küvetten eignen sich hervorragend für Anwendungen in der Spektrophotometrie.
- Wände (optische Seitenflächen) optisch bearbeitet, damit eine optimale Transparenz über das Spektralfeld hinweg gegeben ist
- Bandbreite Polystyrol: 340 bis 800 nm
- UV-Bereich: 280 bis 800 nm
- Pfadlänge 10 mm
- Kompatibel mit den meisten Spektralphotometern und Photometern auf dem Markt
- Absorptionsänderungen: innerhalb eines Intervalls von ±1 %
- Mit CE-Kennzeichnung und IVD-Zulassung
Spezifikation
Makroküvette | |
4.5 mL | |
12 mm | |
100/Packung | |
340 bis 800 nm | |
Spektrophotometrie | |
Für Spektrophotometrie und die meisten der gängigen biologischen und biotechnologischen Anwendungen |
Ja | |
Polystyrol | |
CE-IVD | |
10 mm | |
45 mm | |
12 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30