Learn More
Fisherbrand™ Diamant Antistatische Standard-Wägeschiffchen aus Polystyrol
Entwickelt für zielgenaues Ausschütten bei nur minimalem Verlust von Probenmaterial. Die rautenförmigen Fisherbrand™ Standard-Wägeschiffchen aus Polystyrol haben eine glatte Oberfläche und sind leicht biegbar. Die Schiffchen für den Einmalgebrauch haben einen stabilen und flachen Boden und eignen sich für eine Vielzahl von Laboranwendungen.
19.90 € - 96.70 €
Spezifikation
Bodenform Flach
Einwegprodukt Einwegprodukt
Material Polystyrol
Form Diamantförmig
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrowellen-Feuchtebestimmer
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
12972850
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS1427CF
100 mL Schwarz
72.00 €
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12962850
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS1427BF
30 mL Schwarz
36.60 €
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12952850
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS1427AAF
5 mL Schwarz
21.30 €
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12932840
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS1424AAF
5 mL Weiß
19.90 €
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12387552
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS1424CF
100 mL Weiß
96.70 €
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11573422
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS1424BF
30 mL Weiß
29.60 €
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Rautenförmige Schiffchen lassen sich leicht biegen und ermöglichen so ein genaues Ausschütten
  • Breiter, flacher Boden dient dazu, das Umkippen zu verhindern
  • Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen
  • Temperaturbereich von -10 bis 70 °C
  • Für Mikrowellen-Feuchtigkeitsanalysatoren geeignet
  • 500 FDA-konforme/lebensmitteltaugliche Schiffchen je Packung
Spezifikation
Spezifikation
Flach
Polystyrol
Mikrowellen-Feuchtebestimmer
Einwegprodukt
Diamantförmig
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Diamant Antistatische Standard-Wägeschiffchen aus Polystyrol