Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Sterile Petrischalen
These polystyrene Sterile Petri Dishes are disposable and have convenient stacking ridges.
216.00 € - 228.00 €
Spezifikation
Einwegprodukt | Single-use |
---|---|
Material | Polystyrene |
Form | Round |
Sterilität | Sterile |
Typ | Petri Dish |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15213338
|
Cole-Parmer™ Essentials
06139-01 |
6 cm |
216.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 11-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15236464
|
Cole-Parmer™ Essentials
06139-00 |
100 mm |
228.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Gamma irradiated.
- Disposable.
- With lid.
- Convenient stacking ridges.
- Packed sterile in easy-open bags of 20.
- 2 boxes/case.
Spezifikation
Single-use | |
Round | |
Petri Dish | |
500/Cs. | |
15 mm |
Polystyrene | |
Sterile | |
For culturing fungi, bacteria, and other microorganisms | |
Bags |