Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Sterile Petrischalen
These polystyrene Sterile Petri Dishes are disposable and have convenient stacking ridges.
Marke: Cole-Parmer™ Essentials 06139-01
204.85 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21955" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.50000kg
Beschreibung
- Gamma irradiated.
- Disposable.
- With lid.
- Convenient stacking ridges.
- Packed sterile in easy-open bags of 20.
- 2 boxes/case.
Spezifikation
Einwegprodukt | |
Rund | |
Petrischale | |
500 Packungen | |
60 x 15 mm (2 x 0.563 in.) | |
0,563 in. | |
6 cm |
Polystyrol | |
Gammabestrahlt | |
Zur Kultivierung von Pilzen, Bakterien und anderen Mikroorganismen | |
Bags | |
1,5 cm | |
2 in. |