Learn More
Fisherbrand™ rautenförmige Standard-Wägeschiffchen aus Polystyrol
Müheloses Wiegen und Ausschütten von Proben. Fisherbrand™ Quadratische Standard-Wägeschiffchen aus Polystyrol lassen sich einfach zusammenlegen, und ihre glatte Oberfläche und die abgerundeten Ecken ermöglichen ein problemloses Ausschütten. Entscheiden Sie sich für die für Ihre Anwendung geeignetsten Größen und Farben. Für den Einmalgebrauch und langlebig.
16.21 € - 124.80 €
Spezifikation
Bodenform | Flach |
---|---|
Einwegprodukt | Einwegprodukt |
Material | Polystyrol |
Form | Quadratisch |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikrowellen-Feuchtebestimmer |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Typ | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Typ | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12982850
|
Fisherbrand™
HS1423AF |
10 mL | Wägeschiffchen | Schwarz |
16.21 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
12902860
|
Fisherbrand™
HS1423CF |
280 mL | Wägeschiffchen | Schwarz |
97.45 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12992850
|
Fisherbrand™
HS1423BF |
85 mL | Wägeschiffchen | Schwarz |
46.44 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11344125
![]() |
Fisherbrand™
HS1420A |
10 mL | Wägeschiffchen | Weiß |
27.15 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11897172
![]() |
Fisherbrand™
HS1421C |
280 mL | Antistatisches Waageschälchen | Naturfarben |
104.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11364125
![]() |
Fisherbrand™
HS1420C |
280 mL | Wägeschiffchen | Weiß |
124.80 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11354125
![]() |
Fisherbrand™
HS1420B |
85 mL | Wägeschiffchen | Weiß |
41.55 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11503432
|
Fisherbrand™
HS1420BF |
85 mL | Wägeschiffchen | Weiß |
50.60 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11513432
|
Fisherbrand™
HS1420CF |
280 mL | Wägeschiffchen | Weiß |
94.85 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11593422
|
Fisherbrand™
HS1420AF |
10 mL | Wägeschiffchen | Weiß |
24.45 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
Description
Müheloses Wiegen und Schütten von Proben. Quadratische und Fisherbrand™ Standard-Wägeschiffchen aus Polystyrol lassen sich einfach zusammenlegen, und ihre glatte Oberfläche und die abgerundeten Ecken ermöglichen ein problemloses Ausschütten. Entscheiden Sie sich für die für Ihre Anwendung geeignetsten Größen und Farben. Für den Einmalgebrauch und langlebig.
- Flexible Schiffchen mit glatten Oberflächen und abgerundeten Ecken für das präzise Ausgießen mit minimalem Probenverlust
- Auswahl zwischen Weiß, Schwarz und Blau für den besten Farbkontrast zur vollständigen Entfernung der Probe
- Niedrige Bauweise und große, flache Bodenfläche verhindern das Umfallen
- Biologisch inert und widerstandsfähig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen
- Temperaturbereich -10 bis 70 °C (14 bis 158 °F)
- Lieferbar in drei Größen und zwei Farben, in 500er-Packungen
- Alle Ausführungen konform mit den Anforderungen der FDA an Lebensmittelqualität
Specifications
Flach | |
Polystyrol | |
Mikrowellen-Feuchtebestimmer |
Einwegprodukt | |
Quadratisch |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.