Learn More
Fisherbrand™ rautenförmige Standard-Wägeschiffchen aus Polystyrol
Artikelnummer. 12992850 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 mL
85 mL
280 mL
Typ:
Antistatisches Waageschälchen
Wägeschiffchen
Farbe:
Naturfarben
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 12992850
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Müheloses Wiegen und Ausschütten von Proben. Fisherbrand™ Quadratische Standard-Wägeschiffchen aus Polystyrol lassen sich einfach zusammenlegen, und ihre glatte Oberfläche und die abgerundeten Ecken ermöglichen ein problemloses Ausschütten. Entscheiden Sie sich für die für Ihre Anwendung geeignetsten Größen und Farben. Für den Einmalgebrauch und langlebig.
Müheloses Wiegen und Schütten von Proben. Quadratische und Fisherbrand™ Standard-Wägeschiffchen aus Polystyrol lassen sich einfach zusammenlegen, und ihre glatte Oberfläche und die abgerundeten Ecken ermöglichen ein problemloses Ausschütten. Entscheiden Sie sich für die für Ihre Anwendung geeignetsten Größen und Farben. Für den Einmalgebrauch und langlebig.
  • Flexible Schiffchen mit glatten Oberflächen und abgerundeten Ecken ermöglichen ein zielgenaues Ausschütten bei nur minimalem Verlust von Probenmaterial
  • Auswahl zwischen Weiß, Schwarz und Blau für den günstigsten Farbkontrast, um sicherzustellen, dass die Probe vollständig entfernt wurde
  • Flache Schiffchen haben einen breiten, flachen Boden, der das Umkippen verhindert
  • Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen
  • Temperaturbereich -10 bis 70 °C (14 bis 158 °F)
  • Lieferbar in drei Größen und zwei Farben, in Packungen von je 500 Stück
  • Alle Schiffchen sind FDA-konform/lebensmitteltauglich
Specifications
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 85 mL
Farbe Schwarz
Einwegprodukt Einwegprodukt
Material Polystyrol
Form Quadratisch
Sterilität Non-sterile
Typ Wägeschiffchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrowellen-Feuchtebestimmer
Größe M; 85 x 85 x 24 mm
Länge (metrisch) 85 mm
Breite (metrisch) 85 mm
Höhe (metrisch) 24 mm