Learn More
Poulten & Graf GmbH Polystop™ 3-teiliger Stopfen für Tropfflaschen
Der Poulten& Graf GmbH Polystop™ 3-teilige Stopfen für Tropfflaschen verfügt über eine Glaspipette, einen Vinyl-Sauger und einen Stopfen.
Marke: Poulten & Graf GmbH L188/SAV/C
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Enthält eine starke Glaspipette ohne Messskala.
- Enthält einen haltbaren Vinyl-Sauger.
- Mit PP-Stopfen
Spezifikation
Glas | |
100 ml | |
Tropfflaschen |
Nein | |
3-teiliger Stopfen für Tropfflaschen |