Learn More
Poulten & Graf GmbH Polystop™ 3-teiliger Stopfen für Tropfflaschen
Der Poulten& Graf GmbH Polystop™ 3-teilige Stopfen für Tropfflaschen verfügt über eine Glaspipette, einen Vinyl-Sauger und einen Stopfen.
35.46 € - 40.33 €
Spezifikation
Material | Glas |
---|---|
Skala | Nein |
Typ | 3-teiliger Stopfen für Tropfflaschen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Tropfflaschen |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12879778
|
Poulten & Graf GmbH
L188/SAV/A |
30 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10689162
|
Poulten & Graf GmbH
L188/SAV/C |
100 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Description
- Enthält eine starke Glaspipette ohne Messskala.
- Enthält einen haltbaren Vinyl-Sauger.
- Mit PP-Stopfen
Specifications
Glas | |
Nein | |
3-teiliger Stopfen für Tropfflaschen | |
Tropfflaschen |