Learn More
Cole-Parmer™ Polypropylene XRF Window Film
Thin window film for XRF liquid sample cups.
245.00 € - 373.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | RFA-Spektrometer |
---|---|
Typ | Fensterfolie |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abdeckung der Probe |
Material | Polypropylen |
Temperaturbereich (metrisch) | Bis zu 100 °C |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15310572
|
Cole-Parmer™
3521 |
2.5 in. Window Film Circles | N/A | N/A | N/A | |||||
15370562
|
Cole-Parmer™
3520-SSP |
0.2 mil Window Film Roll |
245.00 €
1 Rollen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
Beschreibung
- Heat resistant up to 100°C (212 °F).
- Reasonably chemically resistant.
- Compatible with X-Cell™ sample cups.
- Available in 0.2 mil (5 μm) thickness.
- Box has a serrated edge for tearing thin window film to desired length.
- Cole-Parmer™ XRF window film serves as the sample window over our X-Cell sample cups, allowing for uniform transmission of x-rays while effectively containing the liquid sample.
- Polypropylene film is heat resistant up to 100 °C (212°F).
- It is reasonably resistant to acids, bases, and many organic chemicals, but can be attacked by aromatic and halogenated hydrocarbons.
- It may contain trace levels (ppm) of Ca, Zr, P, Fe, Zn, Cu, Ti, and Al.
Bestellinformation
Available in a variety of materials, each resistant to a range of chemicals. All sizes are compatible with X-Cell sample cups.
Spezifikation
RFA-Spektrometer | |
Abdeckung der Probe | |
Bis zu 100 °C |
Fensterfolie | |
Polypropylen | |
0,2 mil |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Polypropylene XRF Window Film