Learn More
Cole-Parmer™ Polypropylene XRF Window Film
Artikelnummer. 15310572
Click to view available options
Enthält:
0,2-mm-Fensterfilmrolle
2,5 in. Fensterfilmkreise
Packungsgröße:
1 Rollen
500 Bögen
Artikelnummer. 15310572
Marke: Cole-Parmer™ 3521
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Thin window film for XRF liquid sample cups.
  • Weniger Leckagen, die das Spektralphotometer beschädigen könnten
Bestellinformation
Available in a variety of materials, each resistant to a range of chemicals. All sizes are compatible with X-Cell sample cups.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) RFA-Spektrometer
Typ Fensterfolie
Beschreibung 2.5 in. Window Film Circles
Durchmesser (angloamerikanisch) 2.5 Zoll
Durchmesser (metrisch) 6.35 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Abdeckung der Probe
Enthält 2,5 in. Fensterfilmkreise
Material Polypropylen
Menge 500/Box
Temperaturbereich (metrisch) Bis zu 100 °C
Dicke 0,2 mil