Learn More
Kartell™ Ungleich gerade Schlauchanschlüsse aus Polypropylen, mit Verjüngung
Mit verschiedenen Ein- und Auslassdurchmessern konstruiert.
Marke: Kartell™ 7087800
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Aus Polypropylen. Das Kartell™ gerade Verbindungsstück mit ungleichen konischen Enden verfügt über Ein- und Auslässe mit verschiedenen Durchmessern.
- Zum Gebrauch mit flexiblen Schläuchen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Ungleiches, konisches Schlauchverbindungsstück | |
Autoklavierbar | |
Für biegsamen Schlauch | |
Bohrung:1,6 bis 7,5mm |
4 – 8 mm bis 12 – 16 mm | |
Polypropylen | |
10/Packung | |
Gerade |