Learn More
Kartell™ Ungleich gerade Schlauchanschlüsse aus Polypropylen, mit Verjüngung
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-8000638
Click to view available options
Anschlussgröße:
1.6/7.5 mm
Bohrung:1,6 bis 4,6mm
Bohrung:1,6 bis 7,5mm
Bohrung:4,6 bis 7,5mm
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
Artikelnummer. 11914289
Marke: Kartell™ 7087700
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit verschiedenen Ein- und Auslassdurchmessern konstruiert.
Aus Polypropylen. Das Kartell™ gerade Verbindungsstück mit ungleichen konischen Enden verfügt über Ein- und Auslässe mit verschiedenen Durchmessern.
  • Zum Gebrauch mit flexiblen Schläuchen
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 4 – 8 mm bis 10 – 12 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,15 in. bis 0,31 in., 0,39 in. bis 0,47 in.
Außendurchmesser (metrisch) 4 mm bis 8 mm, 10 mm bis 12 mm
Zur Verwendung mit Für biegsamen Schlauch
Verpackungsmenge 10/Packung
Anschlussgröße Bohrung:1,6 bis 4,6mm
Form Gerade
Flexibility Flexibel
Produkttyp Ungleiches, konisches Schlauchverbindungsstück