Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PREP C4 HPLC-Säulen
Verwendung für hydrophobe Analyten, die sich zu fest an andere Umkehrphasensäulen binden.
Marke:  Thermo Scientific™ 25505-259270A
6110.78 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16378576
  • 6141.33 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Präparativsäule, Standard
250 mm
5 μm
175 Å
60 °C
C4
5 %
Ja
20 mm
4300 psi (295 bar)
2 bis 8
220 m²/g
L26
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Umkehrphase
Umkehrphase
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PREP C4 HPLC-Säulen >