Learn More
Azpack™ Deckel für Aufbewahrungsbehälter aus Polypropylen
Bewahren Sie Lebensmittel sicher auf und halten Sie Zutaten frisch. Azpack™ Aufbewahrungsbehälter aus Polypropylen mit Schnappverschluss und luftdichtem Deckel.
3.70 € - 43.60 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | 2002/72/EC, BSEN 1186:2002 |
---|---|
Verschlusstyp | Schnappdeckel |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11378063
|
Azpack™
11378063 |
2250 ml | 235 x 170 x 85 mm | Rechteck | N/A | ||||
11388063
|
Azpack™
11388063 |
3750 ml | 270 x 195 x 105 mm | Rechteck | N/A | ||||
11348063
|
Azpack™
11348063 |
750 ml | 175 x 120 x 60 mm | Rechteck | N/A | ||||
12388288
|
Azpack™
12388288 |
250 ml | 85 x 70 mm (B x H) | Rund | N/A | ||||
11368053
|
Azpack™
11368053 |
370 ml | 85 x 100 mm (B x H) | Rund |
5.70 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11308063
|
Azpack™
11308063 |
1800 mL | 140 x 140 x 140 mm | Quadratisch | N/A | ||||
Beschreibung
- Professionelle Qualität für die Lagerung von Lebensmitteln
- Deckel für einfaches Öffnen und Wiederverschließen
- 100 % luftdicht
- Aus transparentem Polypropylen
- Sicher für Geschirrspüler, Mikrowelle und Kühl-/Gefrierschrank
Spezifikation
2002/72/EC, BSEN 1186:2002 | |
Durchsichtig | |
Lagerung | |
Schubeinsätze |
Schnappdeckel | |
Polypropylen | |
Schnappdeckel | |
Je 1 |