Learn More
Azpack™ Deckel für Aufbewahrungsbehälter aus Polypropylen
Bewahren Sie Lebensmittel sicher auf und halten Sie Zutaten frisch. Azpack™ Aufbewahrungsbehälter aus Polypropylen mit Schnappverschluss und luftdichtem Deckel.
Marke: Azpack™ 12388288
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Professionelle Qualität für die Lagerung von Lebensmitteln
- Deckel für einfaches Öffnen und Wiederverschließen
- 100 % luftdicht
- Aus transparentem Polypropylen
- Sicher für Geschirrspüler, Mikrowelle und Kühl-/Gefrierschrank
Spezifikation
250 ml | |
Schnappdeckel | |
Polypropylen | |
Lagerung | |
Schubeinsätze | |
85 x 70 mm (B x H) | |
75 mm | |
70 mm |
2002/72/EC, BSEN 1186:2002 | |
Durchsichtig | |
Rund | |
Schnappdeckel | |
Je 1 | |
80 mm | |
50 bis 75 mm | |
68 mm |