Learn More
Fisherbrand™ Kryo-Aufbewahrungsbox aus Polypropylen
Artikelnummer. 10325002 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Blau, Grün, Orange, Lila, Gelb
Gelb
Grün
Naturfarben
Orange
Rosa
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 10325002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Kästen in kräftigen Farben eignen sich zur Aufbewahrung von bis zu 81 Mikroröhrchen und Kryofläschchen. Fisherbrand™ Aufbewahrungskästen für Mikroröhrchen aus Polypropylen sind auf eine schnelle visuelle Bestimmung sowie auf einfachen Zugriff bei kleiner Stellfläche ausgelegt. Sichere Möglichkeit zur Lagerung bei niedrigen Temperaturen.
Kompakte Lagerung von bis zu 81 Mikroröhrchen und Kryofläschchen.
  • Aus Polypropylen
  • Zur Lagerung von Mikroröhrchen oder Kryofläschchen
  • Leicht zu öffnender Deckel mit Friktionspassung
  • Sichere Lagerung bei niedrigen Temperaturen
  • Röhrchen: 1,5/2,0 ml
  • Wells: 81
  • Well-Durchm.: 12,3 mm
  • Autoklavierbar
Jede Fisherbrand™ Microtube Aufbewahrungsbox wurde für eine schnelle visuelle Identifizierung entwickelt.
  • Einheitliche Wells mit Positions-ID
  • Röhrchenkapazität an der Außenseite des Kartons angegeben
  • Lichtdurchlässige kräftige Farben, mit mattiertem Beschriftungsfeld
  • Mit einem unverwechselbaren Wellendesign geprägt
Spezifikation
Verschlusstyp Fest sitzender Deckel
Farbe Gelb
Material Polypropylen
Form Quadratisch
Typ Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung von Mikroröhrchen
Aufnahmevermögen 81
Menge 5/Packung
Röhrchen-Array 9 x 9
Abmessungen (L x B x H) 130 x 130 x 47 mm
Länge (metrisch) 130 mm
Breite (metrisch) 130 mm
Höhe (metrisch) 47 mm
Gewicht (metrisch) 0,75 kg