Learn More
Fisherbrand™ Aufbewahrungsbox aus Polypropylen mit Deckel, autoklavierbar
Temperaturbeständig von -80 ° bis +100 °.
Marke:  Fisherbrand™ 12 21 2590
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15592320
Beschreibung
Beschreibung
  • Für 1.5 ml-, 1.8 ml-, 2 ml-Fläschchen oder 2 ml-Shell-Vials
  • Inklusive Abdeckung
  • Abmessungen (L x B x H): 67 x 67 x 45 mm
  • 16 Kavitäten
  • Stapelbar zur platzsparenden Aufbewahrung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pink
Name des Produkts
Fisherbrand™ Aufbewahrungsbox aus Polypropylen mit Deckel, autoklavierbar > Rosa