Learn More
Brand™ Scheidetrichter aus Polypropylen mit Schraubkappe und Hahn
Hergestellt aus Polypropylen für eine hohe Klarheit zur leichteren Beobachtung des Inhalts.
202.00 € - 285.00 €
Spezifikation
Material Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Klar
Enthält Schraubverschluss und Absperrhahn
Menge 1/Pckg.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10343561
Unterlagen ansehen
Brand™
140007
1000 ml
285.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10028380
Unterlagen ansehen
Brand™
140004
125 ml
202.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10547271
Unterlagen ansehen
Brand™
140005
250 ml
210.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Schraubverschluss aus Polypropylen
  • Mit speziellem, konischem PTFE-Absperrhahn mit Retentionsvorrichtung
  • Autoklavierbar bis zu 121 °C
  • Einzeln erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
Klar
1/Pckg.
Autoklavierbar
Schraubverschluss und Absperrhahn
Trenntrichter
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brand™ Scheidetrichter aus Polypropylen mit Schraubkappe und Hahn