Learn More
Brand™ Scheidetrichter aus Polypropylen mit Schraubkappe und Hahn
Hergestellt aus Polypropylen für eine hohe Klarheit zur leichteren Beobachtung des Inhalts.
Marke: Brand™ 140005
164.35 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mit Schraubverschluss aus Polypropylen
- Mit speziellem, konischem PTFE-Absperrhahn mit Retentionsvorrichtung
- Autoklavierbar bis zu 121 °C
- Einzeln erhältlich
Spezifikation
250 ml | |
Autoklavierbar | |
Schraubverschluss und Absperrhahn | |
Trenntrichter |
Polypropylen | |
Klar | |
1/Pckg. |