Learn More
Vitlab™ Polypropylen-Schaufel
Diese rostfreien Schaufeln sind für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet. VITLAB™ Schaufeln aus Polypropylen sind leichter als Metallschaufeln, verbeulen nicht und verfügen über gute chemische Beständigkeit. Auch als Wägeschaufeln geeignet.
Marke: Vitlab™ 39494
7.11 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23277" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08640kg
Beschreibung
- Schaufel aus weißem Polypropylen
- Mit präzisionsgeformter Füllkante und komfortablem, stabilem Griff
- Gut ablesbare Volumenmengen auf der Griffoberseite
Spezifikation
Messschaufel | |
25 ml | |
Für den Kontakt mit Lebensmitteln |
Polypropylen | |
Weiß | |
135 mm |