Learn More
Vitlab™ Polypropylen-Schaufel
Diese rostfreien Schaufeln sind für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet. VITLAB™ Schaufeln aus Polypropylen sind leichter als Metallschaufeln, verbeulen nicht und verfügen über gute chemische Beständigkeit. Auch als Wägeschaufeln geeignet.
0.65 € - 48.95 €
Spezifikation
Produkttyp | Messschaufel |
---|---|
Material | Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Kontakt mit Lebensmitteln |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10769082
|
Vitlab™
39994 |
385 mm | 1.000 ml |
48.95 €
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10159641
|
Vitlab™
39694 |
200 mm | 100 ml |
28.10 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11807930
|
Vitlab™
39394 |
100 mm | 10 ml |
14.60 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12623566
|
Vitlab™
39794 |
260 mm | 250 ml |
30.60 €
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10608512
|
Vitlab™
39894 |
315 mm | 500 ml |
48.60 €
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10296622
|
Vitlab™
39494 |
135 mm | 25 ml |
9.85 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12613566
|
Vitlab™
39594 |
160 mm | 50 ml |
26.60 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10190111
|
Vitlab™
39994 |
385 mm | 1.000 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10221821
|
Vitlab™
39894 |
315 mm | 500 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10717391
|
Vitlab™
39694 |
200 mm | 100 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10538701
|
Vitlab™
39494 |
135 mm | 25 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10717201
|
Vitlab™
39594 |
160 mm | 50 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10139930
|
Vitlab™
39794 |
260 mm | 250 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Schaufel aus weißem Polypropylen
- Mit präzisionsgeformter Füllkante und komfortablem, stabilem Griff
- Gut ablesbare Volumenmengen auf der Griffoberseite
Spezifikation
Messschaufel | |
Polypropylen | |
Weiß | |
Für den Kontakt mit Lebensmitteln |