Learn More
VITLAB™ Reagenzfläschchen aus Polypropylen
Sichere Lagerung von flüssigen und pulverförmigen Chemikalien. Die VITLAB™ Reagenzflasche aus Polypropylen besteht aus transparentem, langlebigem Polypropylen für die Langzeitlagerung. Sie haben die Wahl zwischen Stopfen in Halsweite oder Schraubverschlüssen mit maximalem Grip, die jeweils in verschiedenen Größen erhältlich sind.
42.55 € - 115.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Langfristige Lagerung von Flüssigkeiten |
---|---|
Material | Polypropylen |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produkttyp | Reagenzflasche |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlusstyp | Gewindegröße (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlusstyp | Gewindegröße (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15712046
|
VITLAB™
101594 |
100 mL | Stopfen mit Sechskant-Verschluss | NS |
74.65 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15291169
|
VITLAB™
101589 |
100 mL | Schraubverschluss mit GL-Gewinde | GL 32 |
59.05 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15722046
|
VITLAB™
101694 |
250 mL | Stopfen mit Sechskant-Verschluss | NS |
115.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15271159
|
VITLAB™
100589 |
500 mL | Schraubverschluss mit GL-Gewinde | GL 25 |
42.55 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15281159
|
VITLAB™
100689 |
1000 ml | Schraubverschluss mit GL-Gewinde | GL 32 |
55.80 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15732046
|
VITLAB™
101894 |
1000 mL | Stopfen mit Sechskant-Verschluss | NS |
93.60 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12895733
|
VITLAB™
102089 |
1000 mL | Schraubverschluss mit GL-Gewinde | GL 45 |
81.30 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15211179
|
VITLAB™
101989 |
2000 mL | Schraubverschluss mit GL-Gewinde | GL 63 |
89.15 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10641353
|
VITLAB™
100789 |
2000 mL | Schraubverschluss mit GL-Gewinde | GL 32 |
63.95 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Wirtschaftliche und langlebige Reagenzienflaschen aus Kunststoff eignen sich ideal für die Lagerung von Flüssigkeiten, Pulvern und pastösen Materialien. Für die Lagerungsanforderungen von Labormaterialien sind verschiedene Größen, Dichtungen (Stopfen oder Schraubverschlüsse) und Halsgrößen erhältlich.- Transparente Medienflaschen, ideal für die Langzeitlagerung von Chemikalien
- Reagenzienflaschen mit Schraubverschluss oder Halsstopfen
- Stopfen: Halsweite mit sechseckiger Knopfkappe und rotem Kern
- Schraubverschlüsse: GL-Gewinde mit hohem Rastermaß für eine hohe Tragkraft
- Größere Größen (5 und 10 l) mit Griffen für einfacheres Tragen erhältlich
- Weithalsflaschen erleichtern das Befüllen, insbesondere bei pulverförmigen und pastösen Substanzen
- Aus festem Polypropylen
- Hervorragende chemische und thermische Beständigkeit
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285
Spezifikation
Langfristige Lagerung von Flüssigkeiten | |
Polypropylen | |
Autoklavierbar | |
Reagenzflasche |