Learn More
VITLAB™ Reagenzfläschchen aus Polypropylen
Artikelnummer. 15722046
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 ml
2000 mL
Verschlusstyp:
Schraubverschluss mit GL-Gewinde
Stopfen mit Sechskant-Verschluss
Gewindegröße (metrisch):
GL 25
GL 32
GL 45
GL 63
NS
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 15722046
Marke: VITLAB™ 101694
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sichere Lagerung von flüssigen und pulverförmigen Chemikalien. Die VITLAB™ Reagenzflasche aus Polypropylen besteht aus transparentem, langlebigem Polypropylen für die Langzeitlagerung. Sie haben die Wahl zwischen Stopfen in Halsweite oder Schraubverschlüssen mit maximalem Grip, die jeweils in verschiedenen Größen erhältlich sind.
Wirtschaftliche und langlebige Reagenzienflaschen aus Kunststoff eignen sich ideal für die Lagerung von Flüssigkeiten, Pulvern und pastösen Materialien. Für die Lagerungsanforderungen von Labormaterialien sind verschiedene Größen, Dichtungen (Stopfen oder Schraubverschlüsse) und Halsgrößen erhältlich.
  • Transparente Medienflaschen, ideal für die Langzeitlagerung von Chemikalien
  • Reagenzienflaschen mit Schraubverschluss oder Halsstopfen
    • Stopfen: Halsweite mit sechseckiger Knopfkappe und rotem Kern
    • Schraubverschlüsse: GL-Gewinde mit hohem Rastermaß für eine hohe Tragkraft
  • Größere Größen (5 und 10 l) mit Griffen für einfacheres Tragen erhältlich
  • Weithalsflaschen erleichtern das Befüllen, insbesondere bei pulverförmigen und pastösen Substanzen
  • Aus festem Polypropylen
    • Hervorragende chemische und thermische Beständigkeit
    • Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Langfristige Lagerung von Flüssigkeiten
Enthält NS-Stopfen aus Polypropylen
Material Polypropylen
Anzahl pro Packung 20 Flaschen
Anzahl Stopfen 34/35
Gewindegröße (metrisch) NS
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 144 mm
Produkttyp Reagenzflasche
Durchmesser (metrisch) 73mm
Verschlusstyp Stopfen mit Sechskant-Verschluss