missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Schnellverschluss-Fittings aus PP (Polypropylen)
Dank dieser auslaufsicheren Anschlüsse gibt es praktisch keine Produktverluste mehr. Colder™ Schnellverschlüsse sind in verschiedenen Werkstoffen und Konfigurationen lieferbar und gewährleisten eine herausragende chemische Beständigkeit.
13.10 € - 39.75 €
Spezifikation
Produkttyp | Schnelltrennverbindung |
---|---|
Material | Polypropylen |
Verpackungsmenge | Je 1 x |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11769619
|
Cole-Parmer™
31603-31 |
3/8 in. Schlauch-ID |
39.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15253839
|
Cole-Parmer™
31303-42 |
0,625 NPT(M)-Gewinde x 0,625 in. Schlauch-ID |
13.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Für eine vollständige Montage müssen ein Körper und ein Einsatz bestellt werden. Alle Körper werden mit Einsätzen zusammengepasst, um eine Anpassung für mehrere Anwendungen zu schaffen.- Weniger als 0.10 ml Schüttverlust
- Einhandbedienung
Spezifikation
Schnelltrennverbindung | |
Polypropylen | |
Je 1 x |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts