Learn More
Cole-Parmer™ Schnellverschluss-Fittings aus PP (Polypropylen)
Dank dieser auslaufsicheren Anschlüsse gibt es praktisch keine Produktverluste mehr. Colder™ Schnellverschlüsse sind in verschiedenen Werkstoffen und Konfigurationen lieferbar und gewährleisten eine herausragende chemische Beständigkeit.
Marke:  Cole-Parmer™ 31303-42
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15253839
  • 13.10 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für eine vollständige Montage müssen ein Körper und ein Einsatz bestellt werden. Alle Körper werden mit Einsätzen zusammengepasst, um eine Anpassung für mehrere Anwendungen zu schaffen.
  • Weniger als 0.10 ml Schüttverlust
  • Einhandbedienung
Spezifikation
Spezifikation
Schnellkupplungsanschluss
0,625 NPT(M)-Gewinde x 0,625 in. Schlauch-ID
Je 1 x
Einsätze mit geradem Schlauchanschluss; Ethylenoxid- oder Gammabestrahlung; HFC221012-Modell
71 °C
Polypropylen
0 °C
0,625 in. NPT (M)
60 psi