Learn More
BRAND™ Pulvertrichter aus PP
Artikelnummer. p-8010333 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
65 mm
80 mm
120 mm
150 mm
180 mm
Höhe (metrisch):
26 mm (Schaft)
26 mm Schaft
28 mm Schaft
42 mm Schaft
48 mm Schaft
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
20 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11633139
Marke: BRAND™ 148025
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Hergestellt aus langlebigem, leichtem Polypropylen. Brand™ Pulvertrichter aus Polypropylen sind eine ausgezeichnete Option für den Transfer von Proben ohne Flussratenbeschränkungen.
  • Mit kurzem, breitem Stiel
  • Bietet ausgezeichnete Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 80 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel 23 mm
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 26 mm Schaft
Autoklavierbar Ja
Farbe Durchscheinend
Länge (metrisch) Stiel 26 mm
Menge 20/Pckg.
Produkttyp Pulvertrichter