Learn More
BrandTech™ Pipettierhile aus Polypropylen
Passend für alle Pipetten aus Glas und Kunststoff. VITLab™ Pipettenfüller aus Polypropylen sind zur einfachen Volumenbestimmung farbcodiert.
Marke:  BrandTech™ 002524
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10662631
Beschreibung
Beschreibung
  • Zum Pipettieren von Flüssigkeiten
  • Die langsame Drehung der Aktuatorräder zieht Flüssigkeit in die Pipette
  • Durch Drücken des Entlüftungsventils entleert sich die Pipette automatisch, ohne den Kolben zurückzuziehen
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
Je 1
Pipettenfüller
Pipettierung von Flüssigkeiten
Rot
Für Pipetten 25 ml