Learn More
Fisherbrand™ Makro-II-Pipettenspitze aus Polypropylen, naturfarben
Diese Pipettenspitzen eignen sich für alle handelsüblichen Pipetten. Fisherbrand™ Makro II Pipettenspitzen aus naturfarbenem Polypropylen zeichnen sich durch gleichbleibend hohe Qualität und Präzision aus und eignen sich optimal für manuelle oder elektronische Ein- oder Mehrkanalpipetten.
Marke: Fisherbrand™ FB34681
Beschreibung
- Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen
- Fester Sitz durch passgenauen Konus
- Optimale Handhabbarkeit aufgrund der stabilen Form
- Autoklavierbar
- Garantiert staubfrei durch spezielle Ionisationsbehandlung
- Vorsterilisiert oder nicht steril erhältlich
- Ausgezeichnete Lichtdurchlässigkeit aufgrund von hochwertigen Oberflächen
- Minimale Rückstandsbenetzung durch kontrollierte Rohstoffqualität
- Hervorragende Volumengenauigkeit durch präzise Spitzenbohrung
Spezifikation
1000 bis 5000 μl | |
Autoklavierbar | |
Makro II |
Natural | |
Sartorius™ Biohit™, Labmate, Socorex™ | |
Polypropylen |