Learn More
ZEOprep™ Classic, Bare Silica
Alle ansehen Zeochem Produkte
Click to view available options
:
60 Å, 200 to 500 μm, 1 kg
60 Å, 200 to 500 μm, 5 kg
60 Å, 25 to 40 μm, 1 kg
60 Å, 25 to 40 μm, 5 kg
60 Å, 40 to 63 μm, 1 kg
60 Å, 40 to 63 μm, 5 kg
60 Å, 60 to 200 μm, 1 kg
60 Å, 60 to 200 μm, 5 kg
90 Å, 40 to 63 μm, 1 kg
90 Å, 40 to 63 μm, 5 kg
90 Å, 60 to 200 μm, 1 kg
90 Å, 60 to 200 μm, 5 kg
Descrizione
- Standard moisture content of 2 to 4%
- Irregular Amorphous Silica Gel
- High Purity
- European Manufacture
- Swiss accuracy and consistency
- Excellent batch to batch reproducibility
- ISO Certification
- High Chemical and Mechanical Stability
- Narrow Particles Size Distribution
- 20 to 500 μm particles size range
- Available in 60 A or 90 A pore size
- High loadability
- Selection of pack sizes available
- Suitable for gravity, flash, prep and process scale
Specifica
Specifica
| Partikelgröße | 40 bis 63 μm |
| Porengröße | 90 Å |
| Verfahren | Chromatography |
| Güte | Moisture content 2 to 4% |
| Menge | 1 kg |
| Typ | Silica Gel |
| Material | Silica Gel |
| Phase | Reines Silikat |
| Partikelform | Irregular |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto