Learn More
Kartell™ Polypropylen Mikropipettenspitzen
Hohe Klarheit und hervorragende wasserabweisende Eigenschaften gewährleisten eine geringstmögliche Probenretention in der Spitze. Kartell™ Mikropipettenspitzen aus Polypropylen zeichnen sich durch eine genaue Zentrierung der Öffnung am Spitzenende aus und gewährleisten so eine genaue Abgabe der Probe.
Marke: Kartell™ 0098400
44.27 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Konstruktion aus cadmiumfreien Polypropylen sorgt für hohe Transparenz und verfügt über wasserabweisende Eigenschaften
- Speziell für Kartell Automatikpipetten entwickelt, liefert aber auch hervorragende Ergebnisse mit den meisten verfügbaren Mikropipettenmarken
- Autoklavierbar bis zu 121 °C für 20 Minuten
- Präzise Probenabgabe, minimale Probenretention in der Spitze
- Verschiedene Verpackungen für unterschiedliche Ansprüche:
- Großpackungsbeutel
- Gestellverpackungen
- Nachfüllpacks für Gestelle
Spezifikation
1000 bis 5000 μl | |
Autoklavierbar | |
Bulk | |
Gilson™ Pipetman™, Nichiryo™, Kartell Pipette, Socorex™ Pipette |
Hellblau | |
CE, IVD | |
Geringe Retention | |
Kadmiumfreies Jungfern-Polypropylen (Polypropylen) |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%