Learn More
Kartell™ Polypropylen Mikropipettenspitzen
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Hellblau
Natural
Neutral
Volumen (metrisch):
100 bis 1000 μl
1000 bis 5000 μl
2000 bis 10,000 μl
5 bis 200 μl
Format:
Bulk
Racks
Zur Verwendung mit (Geräte):
Gilson Pipetman, Nichiryo, Kartell Pipette, Socorex Pipette
Gilson Pipetman, Socorex Pipettor, Labsystem Pipettor, Thermo Scientific Finnpipette, Kartell Pipettor
Kartell Pipettor, Eppendorf, Sartorius Biohit Pipettor, Oxford, Hamilton Pipettor
Kartell Pluripet PL 1001, Eppendorf, Gilson Pipetman, Socorex Pipettor, Hamilton Pipettor
Packungsgröße:
100 Stück
250 Stück
25000 Stück
960 PCS
960 Stück
Beschreibung
- Die Konstruktion aus cadmiumfreien Polypropylen sorgt für hohe Transparenz und verfügt über wasserabweisende Eigenschaften
- Speziell für Kartell Automatikpipetten entwickelt, liefert aber auch hervorragende Ergebnisse mit den meisten verfügbaren Mikropipettenmarken
- Autoklavierbar bis zu 121 °C für 20 Minuten
- Präzise Probenabgabe, minimale Probenretention in der Spitze
- Verschiedene Verpackungen für unterschiedliche Ansprüche:
- Großpackungsbeutel
- Gestellverpackungen
- Nachfüllpacks für Gestelle
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 5 bis 200 μl |
| Farbe | Natural |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | CE, IVD |
| Format | Bulk |
| Spitzenform | Pipettenspitze |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kartell Pipettor, Eppendorf, Sartorius Biohit Pipettor, Oxford, Hamilton Pipettor |
| Material | Kadmiumfreies Jungfern-Polypropylen (Polypropylen) |