Learn More
Brand™ Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Marken-Mikrozentrifugenröhrchen™ mit Deckel passen für die meisten gängigen Rotoren und können bis 30,000 RZB gesponnen werden.
Marke: Brand™ 780507
54.10 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Frei von Graten, Blasen und Streifen
- Gleichmäßige Wanddicke für konsistente, reproduzierbare Ergebnisse
- Verschlusskappen für auslauffreie Abdichtung, die auch mit Handschuhen leicht zu öffnen ist.
- Einfachere Probenidentifizierung
Spezifikation
Deckelverriegelung | |
Durchsichtig | |
10000xG |
0.5 mL | |
1000/Packung |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
5126877 | Analysenzertifikat | 21/02/2025 | 780507 |