Learn More
Brady™ Polypropylenetiketten für den J2000 Drucker
Polypropylenetiketten für den J2000 Drucker
209.00 € - 319.00 €
Spezifikation
Klebstofftyp | Acryl |
---|---|
Farbe | Weiß |
Ausführung | Matt |
Format | Rolle |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17100401
|
Brady™
150750 |
85,00 mm |
209.00 €
340 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17110401
|
Brady™
150751 |
110,00 mm |
231.00 €
270 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17120401
|
Brady™
150752 |
155,00 mm |
319.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- BradyJet J2000 seewasserbeständige Etiketten gemäß BS5609
Spezifikation
Acryl | |
Matt | |
Polypropylen | |
Tintenstrahl | |
Unsteril | |
-40 °C | |
-40 °C° bis +149 °C° | |
0,224 mm |
Weiß | |
Rolle | |
Vorderseite | |
Etiketten | |
BradyJet J2000 Farbetikettendrucker | |
-40 °F bis +300 °F | |
0,0088 in. |