Learn More
Brady™ Polypropylenetiketten für den J2000 Drucker
Polypropylenetiketten für den J2000 Drucker
Marke: Brady™ 150751
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Genehmigung/Konformität: BS5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3
- Drucker-Kompatibilität: BradyJet J2000 Farbetikettendrucker
- Branche: Getränkeverarbeitung, Gebäudeidentifizierung, Chemie, Bauwesen, Bildung, Energieversorger, Lebensmittelverarbeitung, Behörden, Gesundheitswesen, Fertigung, Seefahrt, Bergbau, Öl & Gas, Verarbeitung, Zellstoff & Papier, Tourismus & Erholung, Lagerhäuser & Logistik
Spezifikation
Acryl | |
Matt | |
Polypropylen | |
Tintenstrahl | |
Unsteril | |
-40 °C | |
-40 °F bis +300 °F | |
0,0088 in. | |
4,33 in. | |
2,95 in. | |
110,00 mm |
Weiß | |
Rolle | |
Vorderseite | |
Etiketten | |
BradyJet J2000 Farbetikettendrucker | |
270 Etiketten/Rolle | |
-40 °C° bis +149 °C° | |
0,224 mm | |
110,00 mm | |
75,00 mm | |
367 g |