Learn More
Brady™ Polypropylen: ISO-Sicherheitsschild – Sicherheitsschuhe tragen
ISO 7010-konformes Zeichen.
7.55 € - 39.85 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Material Polypropylen
Menge Je 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Dicke 1.501 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15634477
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
819020
100 mm
7.55 €
1 Stück
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15654477
Unterlagen ansehen
Brady™
819022
315 mm
34.40 €
1 Stück
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15664477
Unterlagen ansehen
Brady™
819023
400 mm
39.85 €
1 Stück
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Polypropylen
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010
Je 1
1.501 mm
Rund
Weiß auf Blau
Polypropylen
Innen und Außen
-40 °C bis 120 °C
Global